missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)-4-nitrobenzamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 312704-50-0
Fórmula molecular C13H7ClF2N2O3
Molecular Weight (g/mol) 312.66
Número MDL MFCD00751591
InChI Key ARTCUTQGUVJVLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-2,4-difluorophenyl-4-nitrobenzamide, n-2,4-difluorophenyl 2-chloro-4-nitrophenyl carboxamide
PubChem CID 773721
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15434836 SDS Alfa Aesar™
H59161.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
 
15454836 SDS Alfa Aesar™
H59161.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

312704-50-0
312.66
ARTCUTQGUVJVLD-UHFFFAOYSA-N
773721
C13H7ClF2N2O3
MFCD00751591
2-chloro-n-2,4-difluorophenyl-4-nitrobenzamide, n-2,4-difluorophenyl 2-chloro-4-nitrophenyl carboxamide

Especificaciones

2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)-4-nitrobenzamide
312704-50-0
MFCD00751591
ARTCUTQGUVJVLD-UHFFFAOYSA-N
773721
Solid
1g
C13H7ClF2N2O3
2-chloro-n-2,4-difluorophenyl-4-nitrobenzamide, n-2,4-difluorophenyl 2-chloro-4-nitrophenyl carboxamide
312.66
312.66
97%