Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)-4-nitrobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59161.MD
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454836
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
312704-50-0
312.66
ARTCUTQGUVJVLD-UHFFFAOYSA-N
773721
C13H7ClF2N2O3
MFCD00751591
2-chloro-n-2,4-difluorophenyl-4-nitrobenzamide, n-2,4-difluorophenyl 2-chloro-4-nitrophenyl carboxamide
Especificaciones
2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)-4-nitrobenzamide
312704-50-0
MFCD00751591
ARTCUTQGUVJVLD-UHFFFAOYSA-N
773721
Solid
250mg
C13H7ClF2N2O3
2-chloro-n-2,4-difluorophenyl-4-nitrobenzamide, n-2,4-difluorophenyl 2-chloro-4-nitrophenyl carboxamide
312.66
312.66
97%
Videos
SDS Documentos