Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)benzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59789.03
Detalles adicionales : CAS : 200807-44-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496188
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
200807-44-9
300.563
OMHIYNBYBMNZOG-UHFFFAOYSA-N
770786
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
C13H8Cl3NO
MFCD00018253
2-chloro-n-2,4-dichlorophenyl benzamide, 2-chloro-n-2,4-dichloro-phenyl-benzamide, cambridge id 5357654, 2,2',4'-trichlorobenzanilide, n-2,4-dichlorophenyl 2-chlorophenyl carboxamide
2-chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)benzamide
Especificaciones
2-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)benzamide
200807-44-9
MFCD00018253
OMHIYNBYBMNZOG-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)benzamide
770786
Solid
1g
C13H8Cl3NO
2-chloro-n-2,4-dichlorophenyl benzamide, 2-chloro-n-2,4-dichloro-phenyl-benzamide, cambridge id 5357654, 2,2',4'-trichlorobenzanilide, n-2,4-dichlorophenyl 2-chlorophenyl carboxamide
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
300.563
300.57
97%
Videos
SDS Documentos