Learn More
2-Cloro-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como producto intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Se emplea como producto intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-m-xylene |
Punto de fusión | -36°C |
Densidad | 1.061 |
Punto de ebullición | 182°C to 183°C |
Cantidad | 25 g |
Índice de refracción | 1.527 |
Beilstein | 2040954 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.61 |
Porcentaje de pureza | 98% |