Learn More
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine, 95%, Acros Organics
Marca: Acros Organics 247210050
Detalles adicionales : CAS : 39890-95-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad. | 5g |
---|
39890-95-4 | |
181.54 | |
2-chloro-6-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 6-chloro-2-trifluoromethylpyridine, 6-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, pubchem2080, acmc-209j8p | |
2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine |
C6H3ClF3N | |
ADVQMCQMDHBTHJ-UHFFFAOYSA-N | |
602334 | |
C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(F)(F)F |
Especificaciones
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine | |
60.0°C to 62.0°C (8.0mmHg) | |
5g | |
94% min. (GC) | |
2-chloro-6-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 6-chloro-2-trifluoromethylpyridine, 6-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, pubchem2080, acmc-209j8p | |
C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(F)(F)F | |
181.54 | |
181.54 |
79.4°C | |
33.0°C to 35.0°C | |
39890-95-4 | |
C6H3ClF3N | |
ADVQMCQMDHBTHJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine | |
602334 | |
95% |
Seguridad y manipulación
- 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine, 95%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.