Learn More
2-Cloro-6-(trifluorometil)piridina, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4812786
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
39890-95-4
C6H3ClF3N
181.54
MFCD00042226
ADVQMCQMDHBTHJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 6-chloro-2-trifluoromethylpyridine, 6-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, pubchem2080, acmc-209j8p
602334
2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
FC(F)(F)C1=CC=CC(Cl)=N1
39890-95-4
C6H3ClF3N
181.54
MFCD00042226
ADVQMCQMDHBTHJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl-pyridine, 6-chloro-2-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-trifluoromethyl, 6-chloro-2-trifluoromethylpyridine, 6-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, pubchem2080, acmc-209j8p
602334
2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
FC(F)(F)C1=CC=CC(Cl)=N1
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Punto de ebullición 60.0°C to 62.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79.4°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.54
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.