Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33877.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456767
  • 127.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1261673-70-4
211.568
NNDFBODLWFJOSA-UHFFFAOYSA-N
86277618
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)OC(F)(F)F
C7H5ClF3NO
MFCD07779302
2-chloro-6-trifluoromethoxy aniline
2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Especificación
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
1261673-70-4
MFCD07779302
2-chloro-6-trifluoromethoxy aniline
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)OC(F)(F)F
211.568
211.57
97%
1g
C7H5ClF3NO
UN2810
NNDFBODLWFJOSA-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
86277618