Learn More
2-Cloro-6-(triclorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Description
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-6-(triclorometil)piridina es
Solubilidad
Soluble en 10 mg/ml de etanol.
Notas
Almacenar alejada de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
La 2-cloro-6-(triclorometil)piridina es
Solubilidad
Soluble en 10 mg/ml de etanol.
Notas
Almacenar alejada de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine |
Punto de fusión | 60°C to 65°C |
Color | Blanco |
Temperatura de inflamación | 100°C (212°F) |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 1618997 |
Información de solubilidad | Soluble in 10mg/ml ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.9 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Show More |