missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Cloro-6-nitrobenzamida, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7046952
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
107485-64-3
C7H5ClN2O3
200.578
MFCD02093931
WPVXBESIHVJEOI-UHFFFAOYSA-N
86279
2-cloro-6-nitrobenzamida
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
107485-64-3
C7H5ClN2O3
200.578
MFCD02093931
WPVXBESIHVJEOI-UHFFFAOYSA-N
86279
2-cloro-6-nitrobenzamida
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)[N+](=O)[O-]

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-nitrobenzamide
Punto de fusión ∼185°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3531056
Sinónimo 2-chloro-6-nitro-benzamide, benzamide, 2-chloro-6-nitro, benzamide,2-chloro-6-nitro, acmc-20anyb, 6-chloro-2-nitrobenzamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.58
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'