Learn More
Ácido 2-cloro-6-metilnicotínico, 98+ %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 270811000
Detalles adicionales : CAS : 30529-70-5 Peso : 0.15000kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 100g |
30529-70-5 | |
171.58 | |
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N | |
121724 | |
CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl |
C7H6ClNO2 | |
MFCD00134165 | |
2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid | |
ácido 2-cloro-6-metilpiridina-3-carboxílico |
Especificaciones
2-Chloro-6-methylnicotinic acid | |
Frasco de vidrio | |
157.0°C to 161.0°C | |
30529-70-5 | |
100.0 | |
C7H6ClNO2 | |
2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid | |
CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl | |
171.58 | |
171.58 | |
98+% |
Authentic | |
Sin designar | |
100g | |
98.0 | |
98% min. (HPLC) | |
MFCD00134165 | |
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-cloro-6-metilpiridina-3-carboxílico | |
121724 | |
Polvo cristalino |