Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 2-cloro-6-metilnicotínico, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A13857.06
Detalles adicionales : CAS : 30529-70-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441518
  • 53.95€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
30529-70-5
171.58
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
121724
CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
C7H6ClNO2
MFCD00134165
2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid
ácido 2-cloro-6-metilpiridina-3-carboxílico
Especificaciones
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
5g
C7H6ClNO2
473070
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-cloro-6-metilpiridina-3-carboxílico
121724
97%
157°C to 162°C
30529-70-5
MFCD00134165
2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid
CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
171.58
171.58
Videos
SDS Documentos