Learn More
2-cloro-6-metil-3-(trifluorometil)piridina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4812788
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1099597-74-6
C7H5ClF3N
195.57
DIFCQOVMVHCCHY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-?chloro-?6-?methyl-?3-? trifluoromethyl ?
37863457
2-cloro-6-metil-3-(trifluorometil)piridina
CC1=NC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl
1099597-74-6
C7H5ClF3N
195.57
DIFCQOVMVHCCHY-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-trifluoromethyl, 2-chloro-3-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-?chloro-?6-?methyl-?3-? trifluoromethyl ?
37863457
2-cloro-6-metil-3-(trifluorometil)piridina
CC1=NC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 30°C to 32°C
Punto de ebullición 84°C to 86°C (24.0 Torr)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.57
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.