Learn More
2-cloro-6-fluorobenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777880
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
387-45-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD00003306
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
67847
2-cloro-6-fluorobenzaldehído
FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
387-45-1
C7H4ClFO
158.56
MFCD00003306
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro, 2,6-cfad, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyd, unii-51yj9bw8w7, 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 2-chloro-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-chloro benzaldehyde, 6-chloro-2-fluorobenzaldehyde, pubchem1434, acmc-209j1r
67847
2-cloro-6-fluorobenzaldehído
FC1=CC=CC(Cl)=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 39°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 92°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(F)CHO
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,ether,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.