Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044781
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
52334-81-3
C6H3ClF3N
181.54
MFCD00042225
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
92342
2-cloro-5-(trifluorometil)piridina
FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
52334-81-3
C6H3ClF3N
181.54
MFCD00042225
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
92342
2-cloro-5-(trifluorometil)piridina
FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 29°C to 33°C
Densidad 1.417
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3649688
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.55
Porcentaje de pureza 97%