Learn More
Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)piridina-4-carboxílico, 97 %
Catalog Number 15498866
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
505084-58-2
C7H3ClF3NO2
225.551
MFCD01862019
OIODRBHIESSYRO-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, acmc-209kng, ksc268s9f, 2-chloro-5-trifluoromethylisonicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl isonicotinicacid
11264608
ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)piridina-4-carboxílico
C1=C(C(=CN=C1Cl)C(F)(F)F)C(=O)O
505084-58-2
C7H3ClF3NO2
225.551
MFCD01862019
OIODRBHIESSYRO-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, acmc-209kng, ksc268s9f, 2-chloro-5-trifluoromethylisonicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl isonicotinicacid
11264608
ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)piridina-4-carboxílico
C1=C(C(=CN=C1Cl)C(F)(F)F)C(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Desempeña un papel importante intermedio para la síntesis farmacéutica, orgánica y diodo orgánico emisor de luz (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido