Learn More
Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Catalog Number 10008179
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 505084-59-3
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
Clave InChI RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 225.551
PubChem CID 12140227
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 97%