Learn More
Cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698088
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
54090-08-3
C7H3Cl2F3O2S
279.054
MFCD00052310
ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
2734274
Cloruro de 2-chloro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
54090-08-3
C7H3Cl2F3O2S
279.054
MFCD00052310
ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
2734274
Cloruro de 2-chloro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Nombre del producto químico o material 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.06
Porcentaje de pureza 97%