Learn More
Ácido 2-cloro-5-nitrobenzoico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-89561
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2516-96-3
C7H4ClNO4
201.56
MFCD00007294
QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid
17287
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2516-96-3
C7H4ClNO4
201.56
MFCD00007294
QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid
17287
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164°C to 168°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 403
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.56
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.