Learn More
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022181
24.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6361-21-3
C7H4ClNO3
185.56
MFCD00007293
VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
72933
2-cloro-5-nitrobenzaldehído
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6361-21-3
C7H4ClNO3
185.56
MFCD00007293
VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
72933
2-cloro-5-nitrobenzaldehído
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 10 g
Beilstein 743764
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.57
Porcentaje de pureza 97%