Learn More
2-Cloro-5-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056035
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
22536-61-4
C5H5ClN2
128.559
MFCD09260903
APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
581719
2-cloro-5-metilpirimidina
CC1=CN=C(N=C1)Cl
22536-61-4
C5H5ClN2
128.559
MFCD09260903
APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
581719
2-cloro-5-metilpirimidina
CC1=CN=C(N=C1)Cl
Used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive and synthetic chemistry. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en síntesis orgánica y química sintética, y como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Punto de fusión 89°C to 92°C
Cantidad 1 g
Beilstein 108732
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido