Learn More
2-Cloro-5-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive and synthetic chemistry. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en síntesis orgánica y química sintética, y como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se utiliza en síntesis orgánica y química sintética, y como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-methylpyrimidine |
Punto de fusión | 89°C to 92°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 108732 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.56 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |