Learn More
2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 455942500
Detalles adicionales : CAS : 913835-86-6 Peso : 0.00020kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15585176
  • 103.60€ / 250 miligramos
Fecha estimada de envío
09-11-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
913835-86-6
171.39
2-chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-picoline-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridine-3-boronicacid, alphachiron 13000b651, boronicacid, b-2-chloro-5-methyl-3-pyridinyl, 2-chloro-5-methyl-3-pyridineboronic acid, pubchem11116, acmc-209ra8, abbypharma ap-16-5787
(2-chloro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
C6H7BClNO2
ZMHWEBDZKPQNHG-UHFFFAOYSA-N
2763126
B(C1=CC(=CN=C1Cl)C)(O)O
Especificaciones
2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid
115.5°C to 119.0°C
913835-86-6
C6H7BClNO2
ZMHWEBDZKPQNHG-UHFFFAOYSA-N
(2-chloro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
2763126
98%
Authentic
250mg
97.5% min. (HPLC)
2-chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-picoline-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridine-3-boronicacid, alphachiron 13000b651, boronicacid, b-2-chloro-5-methyl-3-pyridinyl, 2-chloro-5-methyl-3-pyridineboronic acid, pubchem11116, acmc-209ra8, abbypharma ap-16-5787
B(C1=CC(=CN=C1Cl)C)(O)O
171.39
171.39
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.