Learn More
Ácido 2-cloro-5-metilpiridin-3-borónico, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077592
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
913835-86-6
C6H7BClNO2
171.39
ZMHWEBDZKPQNHG-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-picoline-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridine-3-boronicacid, alphachiron 13000b651, boronicacid, b-2-chloro-5-methyl-3-pyridinyl, 2-chloro-5-methyl-3-pyridineboronic acid, pubchem11116, acmc-209ra8, abbypharma ap-16-5787
2763126
ácido (2-cloro-5-metilpiridin-3-il)borónico
B(C1=CC(=CN=C1Cl)C)(O)O
913835-86-6
C6H7BClNO2
171.39
ZMHWEBDZKPQNHG-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-picoline-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridine-3-boronicacid, alphachiron 13000b651, boronicacid, b-2-chloro-5-methyl-3-pyridinyl, 2-chloro-5-methyl-3-pyridineboronic acid, pubchem11116, acmc-209ra8, abbypharma ap-16-5787
2763126
ácido (2-cloro-5-metilpiridin-3-il)borónico
B(C1=CC(=CN=C1Cl)C)(O)O
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 115.5°C to 119.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.39
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.