Learn More
Ácido 2-cloro-5-(metilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7037056
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2096338-17-7
C8H9BClNO3
213.42
MFCD22125158
YTEOTIIPHSQWBH-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-methylcarbamoyl phenylboronic acid
73996153
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2096338-17-7
C8H9BClNO3
213.42
MFCD22125158
YTEOTIIPHSQWBH-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-chloro-5-methylcarbamoyl phenylboronic acid
73996153
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.43
Porcentaje de pureza 97%