Learn More
2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 430340050
Detalles adicionales : CAS : 89694-46-2 Peso : 0.05500kg
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
89694-46-2 | |
186.4 | |
REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N | |
17750233 | |
B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Cl)(O)O |
C7H8BClO3 | |
MFCD06659858 | |
2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid | |
(2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid |
Especificaciones
2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid | |
Glass bottle | |
111.0°C to 114.0°C | |
89694-46-2 | |
100.0 | |
C7H8BClO3 | |
2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid | |
B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Cl)(O)O | |
186.4 | |
186.4 | |
97% |
Authentic | |
White | |
5g | |
96.0 | |
97% | |
MFCD06659858 | |
REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N | |
(2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid | |
17750233 | |
Crystalline Powder |
Seguridad y manipulación
- 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid, 97%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.