Learn More
2-Cloro-5-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3735973
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
3827-49-4
C6H4ClFO
146.55
MFCD00042524
CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
2724522
2-cloro-5-fluorofenol
OC1=CC(F)=CC=C1Cl
3827-49-4
C6H4ClFO
146.55
MFCD00042524
CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
2724522
2-cloro-5-fluorofenol
OC1=CC(F)=CC=C1Cl
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluorophenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 183°C to 185°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(OH)Cl
Índice de refracción 1.5240 to 1.526
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali,soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido