Learn More
2-Chloro-5-fluorophenol, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 249960250
Detalles adicionales : CAS : 3827-49-4 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10423835
  • 139.10€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
3827-49-4
146.55
CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
2724522
C1=CC(=C(C=C1F)O)Cl
C6H4ClFO
MFCD00042524
2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
2-chloro-5-fluorophenol
Especificaciones
2-Chloro-5-fluorophenol
Glass bottle
183°C to 185°C
25g
97.5
97.5% min. (GC)
FC6H3(OH)Cl
2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluorophenol
2724522
Liquid
Authentic
1.5240 to 1.526
Colorless to Yellow
3827-49-4
100.0
C6H4ClFO
MFCD00042524
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali,soluble in most common organic solvents
C1=CC(=C(C=C1F)O)Cl
146.55
146.55
98%
Videos
SDS Documentos