Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61447.03
Detalles adicionales : CAS : 38186-84-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497988
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
38186-84-4
145.561
FMPYGEFGXUAAKG-UHFFFAOYSA-N
12852014
CC1=CC(=CN=C1Cl)F
C6H5ClFN
MFCD04972725
2-chloro-5-fluoro-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-fluoropyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl, pubchem6220, 5-fluoro-2-chloro-3-methylpyridine, 5-fluoro-2-chloro-3-methyl-pyridine, 2-chloro-3-methy-5-fluorolpyridine; 2-chloro-5-fluoro-3-picoline
2-chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Especificaciones
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
38186-84-4
MFCD04972725
FMPYGEFGXUAAKG-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
12852014
Solid
1g
C6H5ClFN
2-chloro-5-fluoro-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-fluoropyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl, pubchem6220, 5-fluoro-2-chloro-3-methylpyridine, 5-fluoro-2-chloro-3-methyl-pyridine, 2-chloro-3-methy-5-fluorolpyridine; 2-chloro-5-fluoro-3-picoline
CC1=CC(=CN=C1Cl)F
145.561
145.56
95%
Videos
SDS Documentos