missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine, 95%

en la oferta

Identificadores de productos químicos

CAS 38186-84-4
Fórmula molecular C6H5ClFN
Molecular Weight (g/mol) 145.561
Número MDL MFCD04972725
InChI Key FMPYGEFGXUAAKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluoro-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-fluoropyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl, pubchem6220, 5-fluoro-2-chloro-3-methylpyridine, 5-fluoro-2-chloro-3-methyl-pyridine, 2-chloro-3-methy-5-fluorolpyridine; 2-chloro-5-fluoro-3-picoline
PubChem CID 12852014
IUPAC Name 2-chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
SMILES CC1=CC(=CN=C1Cl)F
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15407998 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61447.MD
250mg en la oferta
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
15497988 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61447.03
1g en la oferta
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

38186-84-4
145.561
FMPYGEFGXUAAKG-UHFFFAOYSA-N
12852014
CC1=CC(=CN=C1Cl)F
C6H5ClFN
MFCD04972725
2-chloro-5-fluoro-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-fluoropyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl, pubchem6220, 5-fluoro-2-chloro-3-methylpyridine, 5-fluoro-2-chloro-3-methyl-pyridine, 2-chloro-3-methy-5-fluorolpyridine; 2-chloro-5-fluoro-3-picoline
2-chloro-5-fluoro-3-methylpyridine

Especificaciones

250mg
38186-84-4
MFCD04972725
FMPYGEFGXUAAKG-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
12852014
Solid
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
C6H5ClFN
2-chloro-5-fluoro-3-picoline, 2-chloro-3-methyl-5-fluoropyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro-3-methyl, pubchem6220, 5-fluoro-2-chloro-3-methylpyridine, 5-fluoro-2-chloro-3-methyl-pyridine, 2-chloro-3-methy-5-fluorolpyridine; 2-chloro-5-fluoro-3-picoline
CC1=CC(=CN=C1Cl)F
145.561
145.56
95%