Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H54361.03
Detalles adicionales : CAS : 23784-96-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450678
  • 47.50€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
23784-96-5
167.047
MQTKXCOGYOYAMW-UHFFFAOYSA-N
583079
C1=C(SC(=C1)Cl)CCl
C5H4Cl2S
MFCD00009764
2-chloro-5-chloromethyl thiophene, 5-chloro-2-thenyl chloride, thiophene, 2-chloro-5-chloromethyl, 2-chlor-5-chlormethyl thiophen, acmc-20anz6, 5-chlor-2-thenyl-chlorid, bidd:gt0453, 2-chloro-5-chloromethylthiophen, 5-chloromethyl-2-chlorothiphene, 2-chloro 5-chloromethylthiophene
2-chloro-5-(chloromethyl)thiophene
Especificación
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene
1.575
Colorless to Brown
23784-96-5
MFCD00009764
MQTKXCOGYOYAMW-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-(chloromethyl)thiophene
583079
Liquid
1.385g/mL
83°C to 85°C
1g
C5H4Cl2S
2-chloro-5-chloromethyl thiophene, 5-chloro-2-thenyl chloride, thiophene, 2-chloro-5-chloromethyl, 2-chlor-5-chlormethyl thiophen, acmc-20anz6, 5-chlor-2-thenyl-chlorid, bidd:gt0453, 2-chloro-5-chloromethylthiophen, 5-chloromethyl-2-chlorothiphene, 2-chloro 5-chloromethylthiophene
C1=C(SC(=C1)Cl)CCl
167.047
167.06
97%