Learn More
2-Cloro-5-(clorometil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used for the synthesis of new neonicotinoid compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-5-(clorometil)piridina se utiliza para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. También se puede utilizar para la síntesis de nuevos compuestos neonicotinoides.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
La 2-cloro-5-(clorometil)piridina se utiliza para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. También se puede utilizar para la síntesis de nuevos compuestos neonicotinoides.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine |
Punto de fusión | 37°C to 42°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1635690 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.02 |
Porcentaje de pureza | 96% |