Learn More
2-Cloro-4H-1,3,2-benzodioxafosforin-4-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one is a reagent used in phosphorylation and phosphitylation of alcohols and in the formation of H-phosphonates. It is also reactive cyclic phosphitylating reagent involved in fast coupling rates and hydrolytic cleavage more readily compare to that of a acyclic analog.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro4H-1,3,2-benzodioxafosforin-4-ona es un reactivo utilizado en la fosforilación y la fosforilación de alcoholes, y en la formación de H-fosfonatos. También es el reactivo de fosfitilato cíclico implicado en tasas de acoplamiento rápido y en la escisión hidrolítica más sencilla, en comparación con la de un análogo acíclico.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo, diclorometano, tetrahidrofurón y dimetilformamida.
Notas
Sensible a la luz y al calor. Incompatible con el agua y agentes oxidantes fuertes.
La 2-cloro4H-1,3,2-benzodioxafosforin-4-ona es un reactivo utilizado en la fosforilación y la fosforilación de alcoholes, y en la formación de H-fosfonatos. También es el reactivo de fosfitilato cíclico implicado en tasas de acoplamiento rápido y en la escisión hidrolítica más sencilla, en comparación con la de un análogo acíclico.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo, diclorometano, tetrahidrofurón y dimetilformamida.
Notas
Sensible a la luz y al calor. Incompatible con el agua y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one |
Punto de fusión | 36°C to 40°C |
Punto de ebullición | 127°C to 128°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in acetonitrile,dichloromethane,tetrahydrofuron and dimethylformamide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.54 |
Porcentaje de pureza | 97% |