Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64735.14
Detalles adicionales : CAS : 35852-58-5 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492039
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
35852-58-5
196.553
YNWKEXMSQQUMEL-UHFFFAOYSA-N
2736603
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)O
C7H4ClF3O
MFCD00042217
2-chloro-4-trifluoromethyl phenol, 3-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-chloro-4-trifuloromethyl phenol, phenol, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenol, 2-chloro-4-trifluoromethylphenl, pubchem4105, 2chloro-4-trifluoromethylphenol, chloro-4-trifluoromethyl-phenol
2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Especificaciones
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
64°C to 66°C (13mmHg)
25g
C7H4ClF3O
UN3265
YNWKEXMSQQUMEL-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
2736603
Liquid
1.4750
Colorless to Yellow
35852-58-5
MFCD00042217
2-chloro-4-trifluoromethyl phenol, 3-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-chloro-4-trifuloromethyl phenol, phenol, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenol, 2-chloro-4-trifluoromethylphenl, pubchem4105, 2chloro-4-trifluoromethylphenol, chloro-4-trifluoromethyl-phenol
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)O
196.553
196.55
98%
Videos
SDS Documentos