missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Cloro-4-(trifluorometil)anisol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor de adenosina A1.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor de adenosina A1.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole |
Índice de refracción | 1.4755 |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.58 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'