Learn More
2-Cloro-4-tien-2-ilpirimidina, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10615305
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
83726-75-4
C8H5ClN2S
196.652
MFCD08690327
DTDHCBGOLGIIOA-UHFFFAOYSA-N
14117941
2-cloro-4-tiofen-2-ilpirimidina
C1=CSC(=C1)C2=NC(=NC=C2)Cl
83726-75-4
C8H5ClN2S
196.652
MFCD08690327
DTDHCBGOLGIIOA-UHFFFAOYSA-N
14117941
2-cloro-4-tiofen-2-ilpirimidina
C1=CSC(=C1)C2=NC(=NC=C2)Cl
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-thien-2-ylpyrimidine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-4-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-ylpyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl, 2-chloro-4-thiophen-2-yl-pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl thiophene, pyrimidine,2-chloro-4-2-thienyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.66
Porcentaje de pureza 97%