Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64989.06
Detalles adicionales : CAS : 151504-80-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492429
  • 154.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
151504-80-2
225.551
MOTWHSMEZCFDOD-UHFFFAOYSA-N
2778985
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(F)(F)F
C7H3ClF3NO2
MFCD00171532
2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-chloro-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-4-nitro-1-trifluoromethyl, pubchem4852, intermediates-zcf02158, 3-chloro-4-trifluoromethyl-nitrobenzene, 3-chloro-4-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, 2-chloranyl-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene
2-chloro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Especificaciones
5g
Colorless to Yellow
C7H3ClF3NO2
3311567
MOTWHSMEZCFDOD-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
2778985
Liquid
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
151504-80-2
MFCD00171532
2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-chloro-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-4-nitro-1-trifluoromethyl, pubchem4852, intermediates-zcf02158, 3-chloro-4-trifluoromethyl-nitrobenzene, 3-chloro-4-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, 2-chloranyl-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(F)(F)F
225.551
225.55
98%
Videos
SDS Documentos