Learn More
2-Cloro-4-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391258
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
28163-00-0
C7H3ClN2O2
182.56
MFCD00052203
ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
141401
2-cloro-4-nitrobenzonitrilo
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
28163-00-0
C7H3ClN2O2
182.56
MFCD00052203
ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
141401
2-cloro-4-nitrobenzonitrilo
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Nombre del producto químico o material 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.57
Porcentaje de pureza 97%