Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-nitro-N,N-di-n-propylaniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63921.03
Detalles adicionales : CAS : 6216-91-7 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450889
  • 81.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6216-91-7
256.73
2-chloro-4-nitro-nn-dipropylaniline, 4-nitro-2-chloro-n,n-di-n-propyl aniline, benzenamine,2-chloro-4-nitro-n,n-dipropyl, 2-chloro-4-nitrophenyl dipropylamine, 2-chloro-4-nitro-phenyl-dipropyl-amine
2-chloro-4-nitro-N,N-dipropylaniline
C12H17ClN2O2
OYJJPFCGGNTTTO-UHFFFAOYSA-N
138688
CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
2-Chloro-4-nitro-N,N-di-n-propylaniline
6216-91-7
UN2811
OYJJPFCGGNTTTO-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-N,N-dipropylaniline
138688
Solid
1g
C12H17ClN2O2
2-chloro-4-nitro-nn-dipropylaniline, 4-nitro-2-chloro-n,n-di-n-propyl aniline, benzenamine,2-chloro-4-nitro-n,n-dipropyl, 2-chloro-4-nitrophenyl dipropylamine, 2-chloro-4-nitro-phenyl-dipropyl-amine
CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
256.73
256.73
97%
Videos
SDS Documentos