Learn More
2-cloro-4-metilsulfonilanilina, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10791262
Click to view available options
2,5 g; frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material 2-chloro-4-methylsulphonylaniline
CAS 13244-35-4
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H8ClNO2S
Número MDL MFCD00152349
Cantidad 2.5g
Sinónimo 2-chloro-4-methylsulfonyl aniline, 2-chloro-4-mesylaniline, 2-chloro-4-methylsulphonylaniline, 2-chloro-4-methanesulfonylaniline, benzenamine, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 4-amino-3-chlorophenylmethylsulphone, 1-amino-2-chloro-4-methylsulfonylbenzene, 4-amino-3-chlorofenylomethylosulfon, 4-amino-3-chlorophenylmethylsulfone, aniline, 2-chloro-4-methylsulfonyl
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Clave InChI VLMRGLCBIFWPGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-4-metilsulfonilanilina
Peso molecular (g/mol) 205.66
PubChem CID 25801
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.66
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-methylsulphonylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.