Learn More
Ácido de 2-cloro-4-(metilsulfonil)benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698044
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
53250-83-2
C8H6ClO4S
233.64
MFCD00216496
CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
735863
ácido 2-cloro-4-metilsulfonilbenzoico
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
53250-83-2
C8H6ClO4S
233.64
MFCD00216496
CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
735863
ácido 2-cloro-4-metilsulfonilbenzoico
CS(=O)(=O)C1=CC=C(C([O-])=O)C(Cl)=C1
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.66
Porcentaje de pureza 95%