Learn More
2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid, 95%, Maybridge
Marca:  Maybridge JFD01500FA
Detalles adicionales : CAS : 53250-83-2 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10406794
  • 64.40€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
53250-83-2
234.65
CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-N
735863
CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
C8H7ClO4S
MFCD00216496
2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
2-chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid
Especificaciones
2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
53250-83-2
95%
MFCD00216496
CTTWSFIIFMWHLQ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid
735863
95%
100g
95.0
C8H7ClO4S
2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid, 2-chloro-4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl, 2-chloro-4-methanesulfonyl-benzoic acid, 2-chloro-4-methylsulfonyl benzoic acid dry basis, maybridge1_004133, cmba, pubchem20281, acmc-1aupa
CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
234.65
234.66
Videos
SDS Documentos