Learn More
ácido 2-cloro-4-fluorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10420398
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
313545-72-1
C6H5BClFO2
174.36
MFCD02684295
XOFNMNLYGPKKOV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, 2-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl, pubchem5050, acmc-209hlz, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronicacid, ksc222e3l, ablock ab-12-5093
17750229
ácido (2-cloro-4fluorofenil)borónico
OB(O)C1=CC=C(F)C=C1Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
313545-72-1
C6H5BClFO2
174.36
MFCD02684295
XOFNMNLYGPKKOV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, 2-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl, pubchem5050, acmc-209hlz, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronicacid, ksc222e3l, ablock ab-12-5093
17750229
ácido (2-cloro-4fluorofenil)borónico
OB(O)C1=CC=C(F)C=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228.0°C to 230.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.