Learn More
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 347340250
Detalles adicionales : CAS : 2252-51-9 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10031861
  • 57.50€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
2252-51-9
174.56
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
75259
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
C7H4ClFO2
MFCD00010615
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Especificaciones
183°C to 186°C
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Glass bottle
2252-51-9
100.0
C7H4ClFO2
MFCD00010615
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-fluorobenzoic acid
75259
Powder or Flakes
25g
Authentic
White
98.5
99%
ClC6H3(F)CO2H
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
174.56
174.56
≥98.5%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos