Learn More
Ácido de 2-cloro-4-fluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-87271
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2252-51-9
C7H4ClFO2
174.56
MFCD00010615
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
75259
ácido de 2-cloro-4-fluorobenzoico
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2252-51-9
C7H4ClFO2
174.56
MFCD00010615
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
75259
ácido de 2-cloro-4-fluorobenzoico
C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 183°C to 186°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(F)CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.56
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.