missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%

Marca:  Alfa Aesar™ H62396.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457376

  • 509.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 19-08-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

892845-64-6
2-2-chloro-4-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-chloro-4-fluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane

Especificaciones

2-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
892845-64-6
256.51
96%
1g
2-2-chloro-4-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-chloro-4-fluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
Solid
Videos
SDS Documentos