Learn More
Cloruro de 2-cloro-4-fluorobenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | Cl(F)C6H3(SO2Cl) |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.06 |
Porcentaje de pureza | 97% |