Learn More
2-Cloro-4'-fluoroacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026272
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
456-04-2
C8H6ClFO
172.583
MFCD00011652
UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluorophenacyl chloride, 4-fluorophenacyl chloride, alpha-chloro-4-fluoroacetophenone, 4-chloroacetyl-1-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl, 2'-chloro-4-fluoroacetophenone
120248
2-cloro-1-(4-fluorofenil)etanona
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCl)F
456-04-2
C8H6ClFO
172.583
MFCD00011652
UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluorophenacyl chloride, 4-fluorophenacyl chloride, alpha-chloro-4-fluoroacetophenone, 4-chloroacetyl-1-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl, 2'-chloro-4-fluoroacetophenone
120248
2-cloro-1-(4-fluorofenil)etanona
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCl)F
1-methyl-2-(4-methylthio)phenyl-4-(4-fluoro)phenylimidazole which was synthesized by condensing N-methyl-4-(methylthio)benzamidine with 2-chloro-4?-fluoroacetophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metil-2-(4-metiltio)fenil-4-(4-fluoro)fenilimidazol se sintetizó condensando N-metil-4-(metiltio)benzamidina con 2-cloro-4′-fluoroacetofenona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Punto de fusión 46°C to 50°C
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 637860
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza 99%