Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63244.03
Detalles adicionales : CAS : 112108-73-3 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449838
  • 24.90€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as Ceritinib intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
Especificaciones
112108-73-3
189.57
YXVJHZWHPLOEAP-UHFFFAOYSA-N
10103979
CC1=CC(=C(C=C1Cl)F)[N+](=O)[O-]
C7H5ClFNO2
MFCD11110549
2-chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, benzene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro, acmc-2099cn, ksc682i1p, 2-chloro-4fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloranyl-5-fluoranyl-2-methyl-4-nitro-benzene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene
1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Especificaciones
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
1g
C7H5ClFNO2
UN2811
YXVJHZWHPLOEAP-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
10103979
Powder
Yellow
112108-73-3
MFCD11110549
2-chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, benzene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro, acmc-2099cn, ksc682i1p, 2-chloro-4fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloranyl-5-fluoranyl-2-methyl-4-nitro-benzene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene
CC1=CC(=C(C=C1Cl)F)[N+](=O)[O-]
189.57
189.57
97%