Learn More
2-Cloro-4-etinilpiridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077334
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
945717-09-9
C7H4ClN
137.57
DLEWWBKXDRBGRF-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-ethynyl-pyridine
23436831
2-cloro-4-etinilpiridina
C#CC1=CC(=NC=C1)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
945717-09-9
C7H4ClN
137.57
DLEWWBKXDRBGRF-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-ethynyl-pyridine
23436831
2-cloro-4-etinilpiridina
C#CC1=CC(=NC=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-ethynylpyridine
Punto de ebullición 373.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-4-ethynylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2