Learn More
2-Cloro-4,6-difenil-1,3,5-triazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Description
A rational synthesis of kyaphenine (2:4:6-triphenyl-1:3:5-triazine) has been effected by reaction of 2-chloro-4:6-diphenyl-1:3:5-triazine with phenylmagnesium bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se efectuado una síntesis racional de ciafenina (2:46-trifenil-1:3-5triazina) mediante reacción de 2-cloro-4:6-difenil-1:3-5triazina con bromuro de fenilmagnesio.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Se efectuado una síntesis racional de ciafenina (2:46-trifenil-1:3-5triazina) mediante reacción de 2-cloro-4:6-difenil-1:3-5triazina con bromuro de fenilmagnesio.
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine |
Punto de fusión | 138°C to 140°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in toluene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.72 |
Porcentaje de pureza | 97% |